Learn More
Éter bencilfenílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435107 100 g 100 g
11415107 5 g 5 g
11425107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22539.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 946-80-5 | C13H12O | 184.238 g/mol
Benzyl phenyl ether reacts with aluminum bromide in chlorobenzene solution to afford a mixture of phenol, o-benzyl phenol and dichlorodiphenylmethane. It is a useful as model compound in catalytic chemistry to represent the a-O4 ether bond in lignin and coal. It contains a weak ether bond of 234kJ/mol and belongs to the most thermo-labile compounds in lignin and low rank coal. Influence of alkali carbonates, common additives in biomass conversion, on the reaction pathways of BPE in superheated water has been reported. Cesium-exchanged heteropolyacid catalyzed decomposition of benzyl phenyl ether to aromatics has been investigated. Photo-Claisen rearrangements of benzyl phenyl ether was investigated in cation-exchanged Y zeolites and polyethylenes of differing crystallinities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter bencilfenílico reacciona con el bromuro de aluminio en solución de clorobenceno para formar una mezcla de fenol, o-bencilfenol y diclorodifenilmetano. Es útil como compuesto modelo en química catalítica para representar el enlace éter a-O4 en la lignina y el carbón. Contiene un enlace débil de éter de 234 kJ/mol y está presente en la mayoría de los compuestos termolábiles en la lignina y el carbón de rango inferior. Se ha observado que los carbonatos alcalinos, aditivos comunes en la conversión de biomasa, influyen en las vías de reacción del BPE en agua sobrecalentada. Se ha investigado la descomposición catalizada con heteropoliácidos intercambiados con cesio del éter bencilfenílico en aromáticos. Se investigó el reordenamiento de Photo-Claisen del éter bencilfenílico en zeolitas intercambiadas con cationes y polietilenos de diferentes cristalinidades.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946-80-5
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.238
Número MDL MFCD00020660
Clave InChI BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
PubChem CID 70352
Nombre IUPAC fenoximetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl phenyl ether
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 286°C to 287°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2045713
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%