Learn More
Pent-4-enoato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Pent-4-enoate |
| CAS | 113882-48-7 |
| Fórmula molecular | C12H14O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-9-12(13)14-10-11-7-5-4-6-8-11/h2,4-8H,1,3,9-10H2 |
| SMILES | C=CCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | pent-4-enoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |