Learn More
Benzyl Penicillinate Potassium Salt, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 372.48 |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 5 g |
| Condiciones de envío | Room Temperature |