Learn More
Bencil p-toluilcetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl p-Toluylketone |
| CAS | 2001-28-7 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O/c1-12-7-9-14(10-8-12)15(16)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenil)-2-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1045 |