Learn More
Oxirano-2-carboxilato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Oxirane-2-carboxylate |
| CAS | 70347-93-2 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(9-7-12-9)13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)C2CO2 |
| Nombre IUPAC | oxirano-2-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |