Learn More
Nicotinato de bencilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nicotinic acid benzyl ester |
| CAS | 94-44-0 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | Piridina-3-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.079 |