Learn More
Nicotinato de bencilo, LoGiCal
Código de producto. 30463790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463790 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463790 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0104.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid benzyl ester
CAS 94-44-0
Nombres de analitos o componentes Nicotinic acid benzyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
Nombre IUPAC Piridina-3-carboxilato de bencilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 213.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.079 g/mol