Learn More
Nicotinato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395189 50 g 50 g
11305199 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18505.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-44-0 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-44-0
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.236
Número MDL MFCD00023584
Clave InChI KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl nicotinate, nicotinic acid benzyl ester, rubriment, pycaril, pykaryl, niacin benzyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, benzylis nicotinas, nicotinic acid, benzyl ester, nicotinsaeurebenzylester
PubChem CID 7191
ChEBI CHEBI:31268
Nombre IUPAC Piridina-3-carboxilato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl nicotinate
Punto de fusión 21°C to 23°C
Densidad 1.165
Punto de ebullición 179°C to 180°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 170°C (338°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 50 g
Beilstein 159169
Índice Merck 14,6526
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 99%