Learn More
Bencil N,N'-diacetil-beta-quitobiósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl N,N'-Diacetyl-beta-chitobioside |
| CAS | 19272-52-7 |
| Fórmula molecular | C23 H34 N2 O11 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34N2O11/c1-11(28)24-16-19(31)18(30)14(8-26)34-23(16)36-21-15(9-27)35-22(17(20(21)32)25-12(2)29)33-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14-23,26-27,30-32H,8-10H2,1-2H3,(H,24,28)(H,25,29)/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](OCc3ccccc3)O[C@@H]2CO |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-2-(hidroximetil)-6-fenilmetoxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 514.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.2163 |