Learn More
N-(difenilmetileno)-L-serinato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl N-(Diphenylmethylene)-L-serinate |
| CAS | 145362-72-7 |
| Fórmula molecular | C23 H21 N O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21NO3/c25-16-21(23(26)27-17-18-10-4-1-5-11-18)24-22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21,25H,16-17H2/t21-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](N=C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(benzhidrilidenoamino)-3-hidroxipropanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.1521 |