Learn More
Éter de n-butilo bencícilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382597 5 g 5 g
11392597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11747.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 588-67-0 | C11H16O | 164.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-67-0
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00039954
Clave InChI MAYUYFCAPVDYBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl butyl ether, ether, benzyl butyl, butyl benzyl ether, benzyl n-butyl ether, benzene, butoxymethyl, butoxymethyl benzene, n-butyl benzyl ether, unii-8483x8zo8n, ether, benzyl n-butyl, butoxyphenylmethane
PubChem CID 61134
Nombre IUPAC butoximetilbenceno
SMILES CCCCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl n-butyl ether
Densidad 0.92
Punto de ebullición 111°C to 112°C (23 mmHg)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Beilstein 1935234
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 97%