Learn More
Éster metílico del ácido bencil N-acetil-4,6-O-bencilideno-alfa-D-murámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-a-D-muramic Acid, Methyl E |
| CAS | 104371-51-9 |
| Fórmula molecular | C26 H31 N O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-Muramic acid, N-acetyl-1-O-(phenylmethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-, methyl ester, α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-, [3(R)]-, Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-α-D-muramic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H31NO8/c1-16(24(29)30-3)33-23-21(27-17(2)28)26(31-14-18-10-6-4-7-11-18)34-20-15-32-25(35-22(20)23)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,16,20-23,25-26H,14-15H2,1-3H3,(H,27,28)/t16-,20-,21-,22-,23-,25?,26+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](C)O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@@H]13)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-7-acetamido-2-fenil-6-fenilmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-il]oxi]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 485.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.205 |