Learn More
Carbatomatos de N-(4-nitrofenilo) de benzilo, TRC
Código de producto. 30180211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180211 250 mg 250 miligramos
30180156 500 mg 500 miligramos
30180129 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB285305250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53821-12-8
Fórmula molecular C14H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 272.26
Sinónimo (4-Nitrophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester;p-Nitrocarbanilic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate, NSC 171077
Nombre IUPAC N-(4-nitrofenil)carbamato de benzil
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)OCc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)15-12-6-8-13(9-7-12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0797