Learn More
N-[(2'-(tritiltetrazol-5-il-1,1'-bifenil-4-il]-metil-2-amino-3-metilbutanoato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl N-[2’-Trityltetrazol-5-yl-1,1’-biphenyl-4-yl]-methyl-2-amino-3-methylbutanoate |
| CAS | 1798894-89-9 |
| Fórmula molecular | C45H41N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[[2'-[2-(Triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H41N5O2/c1-33(2)42(44(51)52-32-35-17-7-3-8-18-35)46-31-34-27-29-36(30-28-34)40-25-15-16-26-41(40)43-47-49-50(48-43)45(37-19-9-4-10-20-37,38-21-11-5-12-22-38)39-23-13-6-14-24-39/h3-30,33,42,46H,31-32H2,1-2H3/t42-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C(=O)OCc7ccccc7 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metilamino]butanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 683.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 683.326 |