Learn More
N-(2,6-dioxo-3-piperidil)carbamato de bencilo, Mikromol™
Descripción
N-(2,6-dioxo-3-piperidil)carbamato de bencilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate |
| CAS | 24666-55-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (ACI), 3-Piperidinecarbamic acid, 2,6-dioxo-, benzyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Carbamic acid, (2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)carbamate (ACI), Benzyl (2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11-7-6-10(12(17)15-11)14-13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,18)(H,15,16,17) |
| SMILES | O=C(NC1CCC(=O)NC1=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dioxopiperidin-3-il)carbamato de bencilo |
| Mostrar más |