Learn More
Malonato de metil-bencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15475358 5 g 5 g
15485358 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15475358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59140.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52267-39-7 | C11H12O4 | 208.21 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52267-39-7
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Número MDL MFCD00008461
Clave InChI IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl methyl malonate, 1-benzyl 3-methyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-methyl ester, propanedioic acid, methyl phenylmethyl ester, benzylmethyl malonate, methyl benzyl malonate, acmc-1b0zd, benzyl methyl propanedioate, ksc493e1f
PubChem CID 572135
Nombre IUPAC propanodioato de 3-o-bencilo y 1-o-metilo
SMILES COC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl methyl malonate
Densidad 1.15
Punto de ebullición 125°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Fórmula lineal C6H5CH2OCOCH2COOCH3
Índice de refracción 1.502
Cantidad 5 g
Beilstein 2529986
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 95%