Learn More
Bencil metil malnonato, TRC
Código de producto. 30334755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334755 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2854751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Methyl Malnonate
CAS 52267-39-7
Fórmula molecular C11H12O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Propanedioic Acid Methyl Phenylmethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES O=C(OC)CC(OCC1=CC=CC=C1)=O
Nombre IUPAC Bencil metil malnonato
Peso molecular (g/mol) 208.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.07