Learn More
Éter metilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405497 10 g 10 g
11415497 50 g 50 g
11425497 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23490.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 538-86-3 | C8H10O | 122.167 g/mol
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter metilbencílico se utiliza para producir benzaldehído. Se emplea como agente perfumante.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-86-3
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.167
Número MDL MFCD00025901
Clave InChI GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
PubChem CID 10869
Nombre IUPAC metoximetilbenceno
SMILES COCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl methyl ether
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Índice de refracción 1.5015
Cantidad 10 g
Número UN UN3271
Índice Merck 14,1140
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methyl ether