Learn More
Carbonato de bencilo y metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Methyl Carbonate |
| CAS | 13326-10-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Carbonic Acid Methyl Phenylmethyl Ester, Carbonic Acid Benzyl Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-9(10)12-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de bencilo y metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |