Learn More
Metanetiosulfonato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-62-8 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2S2/c1-12(9,10)11-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | metilsulfonilsulfanilmetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 202.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0122 |