Learn More
Metacrilato de bencilo, 98 %, estabilizado con ca. de 50 a 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323026 250 g 250 g
11313026 50 g 50 g
11333026 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10840.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2495-37-6 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Benzyl methacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de bencilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la luz y al calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2495-37-6
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00053684
Clave InChI AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzylmethacrylate, methacrylic acid benzyl ester, methacrylic acid, benzyl ester, unii-z3248k2ssm, phenylmethyl 2-methylprop-2-enoate, poly benzylmethacrylate, bzma, methacrylic acid benzyl
PubChem CID 17236
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de bencilo
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Densidad 1.04
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 250 g
Beilstein 2045924
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methacrylate