Learn More
Bencil mercaptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Mercaptan |
| CAS | 100-53-8 |
| Fórmula molecular | C7 H8 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | α-Toluenethiol (7CI,8CI), (Mercaptomethyl)benzene, Benzyl hydrosulfide, Benzyl mercaptan, Benzylthiol, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate-Benzyl mercaptan copolymer, GMP 800, NSC 41897, Phenylmethanethiol, Phenylmethyl mercaptan, Thiobenzyl alcohol, α-Mercaptotoluene, α-Toluolthiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| SMILES | SCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | fenilmetanotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0347 |