Learn More
Bencil mercaptano, TRC
Código de producto. 30329666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329666 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30329666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2855051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Mercaptan
CAS 100-53-8
Fórmula molecular C7 H8 S
Cantidad 1 g
Sinónimo α-Toluenethiol (7CI,8CI), (Mercaptomethyl)benzene, Benzyl hydrosulfide, Benzyl mercaptan, Benzylthiol, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate-Benzyl mercaptan copolymer, GMP 800, NSC 41897, Phenylmethanethiol, Phenylmethyl mercaptan, Thiobenzyl alcohol, α-Mercaptotoluene, α-Toluolthiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES SCc1ccccc1
Nombre IUPAC fenilmetanotiol
Peso molecular (g/mol) 124.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0347