Learn More
Mercaptano de bencilo, soportado por polímeros, 1 % de entrecruzamiento, 100-200 malla, 2,0-4,0 mmol/g en poli(estireno-divinilbenceno), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11440790 50 g 50 g
11420790 2 g 2 g
11430790 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11440790 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044466.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-53-8
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clave InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
Nombre IUPAC fenilmetanotiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl mercaptan
Nombre de nota Polymer supported, 1% cross-linked, 2.0 to 4.0 mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Color Rosa a blanco
Tamaño de malla 100 to 200 Mesh
Cantidad 50 g
Forma física Gránulos