Learn More
Mercaptano de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384579 25 g 25 g
11490571 100 g 100 g
11400581 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20081.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un alquiltiol de laboratorio común que puede usarse como fuente de función tiol.También se usa a modo de aromatizante, saborizante sintético y bacteriostático.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire.Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-53-8
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clave InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
Nombre IUPAC fenilmetanotiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl mercaptan
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Olor Stench
Índice de refracción 1.576
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 605864
Sensibilidad Sensible al aire
Índice Merck 14,9322
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanethiol