Learn More
Mercaptano de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10239370 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10095980 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421261000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-53-8
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clave InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
Nombre IUPAC fenilmetanotiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl mercaptan
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0580g/mL
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2SH
Índice de refracción 1.5735 to 1.5775
Cantidad 100 g
Beilstein 06, IV, 2632
Índice Merck 15, 9475
Gravedad específica 1.058
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.