Learn More
L-lactato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496820 25 g 25 g
11486820 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14645.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56777-24-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Benzyl L-lactate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El l-lactato de benciloes una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56777-24-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00209546
Clave InChI ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo benzyl s---lactate, benzyl l-lactate, benzyl s-lactate, s---lactic acid benzyl ester, benzyl 2s-2-hydroxypropanoate, benzyl-l-lactate, s-benzyllactate, s-benzyl lactate, s-lactic acid benzyl ester, 2s-lactic acid benzyl ester
PubChem CID 11052238
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropanoato de bencilo
SMILES CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl L-lactate
Densidad 1.12
Punto de ebullición 105°C to 109°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 25 g
Beilstein 2048925
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Rotación óptica −12.9° (c=3.1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%