Learn More
Isovalerato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496636 50 g 50 g
11406646 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24852.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-38-8
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00048348
Clave InChI HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isovalerate, benzyl 3-methylbutyrate, benzyl isopentanoate, butanoic acid, 3-methyl-, phenylmethyl ester, isovaleric acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-methylbutanoate, benzyl 3-methyl butyrate, benzyl isovalerianate, isopropyl acetic acid, benzyl ester, isopentanoic acid, phenylmethyl ester
PubChem CID 7651
Nombre IUPAC 3-metilbutanoato de bencilo
SMILES CC(C)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl isovalerate
Densidad 0.985
Punto de ebullición 245°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 98%