Learn More
Isotiocianato de benzilo, TRC
Código de producto. 30134928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134928 50 g 50 g
30005009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28150050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-78-6
Fórmula molecular C8 H7 N S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Sinónimo Isothiocyanic Acid Benzyl Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene, AB 2, Benzyl Mustard Oil, NSC 118976, Phenylmethyl Isothiocyanate, Tromacaps, Tromalyt, Urogran;
Nombre IUPAC isotiocianatometilbenceno
SMILES S=C=NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Isothiocyanate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0299