Learn More
Isotiocianato de benzilo-d7, TRC
Código de producto. 30240649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240649 5 mg 5 miligramos
30240513 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2815025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246818-63-2
Fórmula molecular C8D7NS
Peso molecular (g/mol) 156.26
Sinónimo Isothiocyanic Acid (Benzyl-d7) Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene-d7, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene-d7, AB 2-d7, (Benzyl-d7) Mustard Oil, NSC 118976-d7, (Phenylmethyl-d7) Isothiocyanate, Tromacaps-d7, Tromalyt-d7, Urogran-d7;
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[dideuterio(isotiocyanato)metil]benceno
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])N=C=S)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Isothiocyanate-d7
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2