Learn More
Isotiocianato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378623 100 g Frasco de vidrio 100 g
10752084 5 g Frasco de vidrio 5 g
10677181 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10378623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402131000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 622-78-6 | C8H7NS | 149.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-78-6
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.22
Número MDL MFCD00004819
Clave InChI MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
PubChem CID 2346
ChEBI CHEBI:17484
Nombre IUPAC isotiocianatometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl isothiocyanate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 243.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2NCSC6H5
Índice de refracción 1.6010 to 1.6040
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.