Learn More
Isotiocianato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487237 5 g 5 g
11497237 25 g 25 g
11407247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15008.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-78-6 | C8H7NS | 149.211 g/mol
Benzyl isothiocyanate is used in a synthesis of 2-phenylpyrimidine-4-thiones from Benzoyl­acetonitrile. Benzyl isothiocyanate has been used in the preparation of S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de bencilo se utiliza en una síntesis de 2-fenilpirimidina-4-tionas de benzoil­acetonitrilo. El isotiocianato de bencilo se ha utilizado en la preparación de S-(N-benciltiocarbamoil)-L-glutatión y S-(N-benciltiocarbamoil)-L-cisteína.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-78-6
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.211
Número MDL MFCD00004819
Clave InChI MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
PubChem CID 2346
ChEBI CHEBI:17484
Nombre IUPAC isotiocianatometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl isothiocyanate
Densidad 1.125
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.603
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 386135
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 98%