Learn More
Benzilisocianida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11962411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11962411 25 g Frasco de vidrio 25 g
10763583 1 g Frasco de vidrio 1 g
10622793 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11962411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158390250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10340-91-7 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10340-91-7
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00000004
Clave InChI RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
PubChem CID 82558
Nombre IUPAC isocianometilbenceno
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl isocyanide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9620g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NC
Índice de refracción 1.5200 to 1.5220
Cantidad 25 g
Beilstein 12,1041
Gravedad específica 0.962
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.