Learn More
Isocianato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Isocyanate |
| CAS | 3173-56-6 |
| Fórmula molecular | C8H7NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Benzyl isocyanate, NSC 118415, Phenylmethyl isocyanate, alpha-Isocyanatotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMILES | O=C=NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | isocianatometilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0528 |