Learn More
Isocianato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317775 1 g 1 g
11327775 5 g 5 g
11337775 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02633.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3173-56-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Benzyl isocyanate, is used as a protected ammonia equivalent in the stereo selective ring-opening of chiral 2,3-epoxy alcohols (from Sharpless asymmetric epoxidation). The key step in the sequence involves intramolecular cyclization of the carbamate intermediate. It is also used in a multicomponent, stereospecific synthesis of 1,3-oxazinane-2,4-diones employing an Al-salph complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de bencilo se utiliza como equivalente de amoníaco protegido en la apertura estéreoselectiva del anillo de los alcoholes quirales de 2,3-epoxi (de epoxidation asimétrica de Sharpless). El paso clave en la secuencia implica la ciclización intramolecular del intermedio de carbamato. También se utiliza en una síntesis estereosespecífica y multicomponente de 1,3-oxazinano-2,4-dionas, en la que se emplea un complejo Al-salph.
Solubilidad
Hidroliza con agua.
Nota
Sensible a la humedad y al calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3173-56-6
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00009701
Clave InChI YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
PubChem CID 76639
Nombre IUPAC isocianatometilbenceno
SMILES O=C=NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl isocyanate
Densidad 1.078
Punto de ebullición 53°C to 54°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal C6H5CH2NCO
Índice de refracción 1.525
Cantidad 1 g
Número UN UN3080
Beilstein 636508
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%