Learn More
Isobutirato de bencilo, 98 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312296 250 g 250 g
11302296 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05930.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-28-6
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00048315
Clave InChI UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isobutyrate, benzyl isobutanoate, benzyl 2-methylpropionate, phenylmethyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid, benzyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2-methyl propionate, benzylester kyseliny isomaselne, unii-p98pe45v9m, benzyl isobutyrate natural
PubChem CID 7646
Nombre IUPAC 2-metilpropanoato de bencilo
SMILES CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl isobutyrate
Densidad 1.005
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 250 g
Beilstein 1869299
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥98%