Learn More
Hidroxi(4-fenilbutil)fosfinoacetato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid |
| CAS | 87460-09-1 |
| Fórmula molecular | C19 H23 O4 P |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22) |
| SMILES | OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-oxo-2-fenilmetoxietil)-(4-fenilbutil)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 346.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.1334 |