Learn More
Glicolato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Glycolate |
| CAS | 30379-58-9 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Glycolic Acid Benzyl Ester (8CI), Benzyl 2-Hydroxyacetate, Benzyl glycolate, Hydroxyacetic Acid Benzyl Ester, Hydroxy Acetic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2 |
| SMILES | OCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiacetato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |