Learn More
Clorhidrato de glicinato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469370 5 g 5 g
11459370 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469370 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50247.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2462-31-9
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00035442
Clave InChI VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11701227
Nombre IUPAC benzil 2-aminoacetato;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl glycinate hydrochloride
Punto de fusión 139°C to 140°C
Fórmula lineal H2NCH2CO2CH2C6H5·HCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 98%