Learn More
Malonato etilbencílico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466186 100 g 100 g
11446186 5 g 5 g
11456186 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23011.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42998-51-6 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Benzyl ethyl malonate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato etilbencílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 525,7 mg/l a 25 °C. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42998-51-6
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00009194
Clave InChI CGNOCUSLPSCMLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl ethyl malonate, benzylethyl malonate, malonic acid benzyl ethyl ester, ethyl benzylmalonate, acmc-20alpf, 1-benzyl 3-ethyl malonate #, ethyl phenylmethyl propanedioate, 1-benzyl 3-ethyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-ethyl ester, ethyl phenylmethyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 562228
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl ethyl malonate
Punto de ebullición 145°C (4 mmHg)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water 525.7mg/L @ 25°C. Soluble in alcohol.
Nombre IUPAC propanodioato de 3-O-bencil 1-O-etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico