Learn More
Bencilo dimetil fosfonoacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10669414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10669414 5 g Frasco de vidrio 5 g
10260033 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10669414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57443-18-2 | C11H15O5P | 258.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57443-18-2
Fórmula molecular C11H15O5P
Peso molecular (g/mol) 258.21
Número MDL MFCD01872507
Clave InChI QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 2773759
Nombre IUPAC bencilo 2-dimetoxifosforilacetato
SMILES COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl dimethyl phosphonoacetate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Punto de ebullición 148.0°C to 150.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2P(O)CH2C(O)OCH2C5H5
Índice de refracción 1.5050 to 1.5070
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl dimethyl phosphonoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.