Learn More
Parabeno bencil-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl-d7 Paraben |
| CAS | 1216916-40-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 D7 H5 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzoic Acid Phenylmethyl-d7 Ester, 4-(Benzyloxy-d7-carbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic Acid Benzyl-d7 Ester, Benzyl-d7 4-Hydroxybenzoate, Benzyl-d7 4-Hydroxylbenzoate, Benzyl-d7 Parasept, Benzyl-d7 Tegosept-d7, NSC 8080-d7, Nipabenzyl-d7, POB-BZ-d7, Parosept-d7, Solbrol Z-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2/i1D,2D,3D,4D,5D,10D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])OC(=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzoato de [dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil] |
| Peso molecular (g/mol) | 235.29 |
| Mostrar más |