Learn More
Bromuro de bencilo-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl-d7 Bromide |
| CAS | 35656-93-0 |
| Fórmula molecular | C7 D7 Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(bromomethyl-d2)- (ACI), 6-(Bromomethyl-d2)benzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, (bromomethyl-d2)- (9CI), (Bromomethyl-d2)benzene-d5, 1-[Bromo(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, Benzyl-d7 bromide, Benzyl bromide-d7, Benzyl bromide-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-[bromo(dideuterio)metil]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 178.0776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0171 |