Learn More
Alcohol de benzilo-d7, TRC
Código de producto. 30179562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179562 50 mg 50 miligramos
30178996 100 mg 100 miligramos
30179290 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53664850MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71258-23-6
Fórmula molecular C7 D7 H O
Peso molecular (g/mol) 115.181
Sinónimo Benzene-2,3,4,5,6-d5-methan-α,α-d2-ol (ACI), Benzene-d5-methan-d2-ol (9CI), Benzyl alcohol-d7, Benzyl-d7 alcohol, Benzyl Alcohol-D7
Nombre IUPAC dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanol
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl-d7 Alcohol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.101