Learn More
Bromuro de bencilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl-d5 Bromide |
| CAS | 71258-22-5 |
| Fórmula molecular | C7 2H5 H2 Br |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(bromomethyl)-, Benzene-d5, (bromomethyl)- (9CI), 6-(Bromomethyl)benzene-1,2,3,4,5-d5, 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzyl bromide, Benzyl Bromide-D5 (phenyl-D5), Benzyl-d5 Bromide, Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CBr)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 176.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0045 |