Learn More
D-glucuronato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl D-Glucuronate |
| CAS | 135970-30-8 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | D-Glucuronic acid, phenylmethyl ester, Benzyl D-glucuronate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O7/c14-8-9(15)11(20-12(17)10(8)16)13(18)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-12,14-17H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12?/m0/s1 |
| SMILES | OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxioxano-2-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0896 |