Learn More
Bencil D-glucopiranósido (alfa& Mezcla beta) (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl D-Glucopyranoside (An alpha-beta mixture) |
| CAS | 34246-23-6 |
| Fórmula molecular | C13H18O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenylmethyl D-Glucopyranoside (alpha & beta Mixture) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-,13?/m1/s1 |
| SMILES | O(CC1=CC=CC=C1)C2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-6-fenilmetoxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 270.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1103 |