Learn More
Cianometilcarbamato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Cyanomethylcarbamate |
| CAS | 3589-41-1 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(NCC#N)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(cianometil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0742 |