Learn More
Cianoacetato de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356936 100 g 100 g
11346936 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06644.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14447-18-8 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14447-18-8
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00051719
Clave InChI RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, phenylmethyl ester, cyanoacetic acid benzyl ester, benzyl-cyanoacetate, acetic acid, cyano-, benzyl ester, acmc-20alph, phenylmethyl 2-cyanoacetate, cyano-acetic acid benzyl ester, benzyl ester of cyanoacetic acid
PubChem CID 560818
Nombre IUPAC 2-cianoacetato de bencilo
SMILES O=C(CC#N)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl cyanoacetate
Punto de fusión 26°C to 30°C
Punto de ebullición 140°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5195
Cantidad 100 g
Beilstein 2096578
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 97%