Learn More
Cianuro de bencilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11965611 2.5 L 2.50 litro
10574121 500 mL 500 ML
10479100 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11965611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180940025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-29-4
Peso molecular (g/mol) 117.15
Clave InChI SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-fenilacetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl cyanide
Punto de fusión -24.0°C
Densidad 1.0100 g/mL
Punto de ebullición 233.0°C to 234.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7N
Fórmula lineal C6H5CH2CN
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240
Cantidad 2.5 L
Beilstein 09, 441
Índice Merck 15, 1134
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15